Titrierapparate, SIMPLEX
Lieferant: GERBER FUNKE
4520 4521
GERB4520EA 144.25 EUR
GERB4520 GERB4521
Titrierapparate, SIMPLEX
Titratoren
Die SIMPLEX Titrierapparate sind komplett mit Polyethylenflasche im Plastikfuß.
  • Bürette mit automatischer Nullpunkteinstellung
  • Feintitrierung durch Knopfdruck
Für Milch und Rahm.
Lieferumfang: Werden mit einer 1-ml- und einer 25-ml-Pipette sowie einem 200-ml-Erlenmeyerkolben geliefert.