KJELDATHERM Aufschlusseinheit KT-L 40s, 40 x 100ml Gläser, Lift, 230V 50-60Hz 2360W 1 * 1 ST
Lieferant: GERHARDT
KJELDATHERM digestion system KT-L 40s, 40 x 100ml tubes, lift, 230VAC 50-60Hz 2360W 1 * 1 items