blauem WG.-Therm.0+35C in 1/1C, prüffähig,0 - 100 in 1/1 Vol.%, Tp.20C, mit Fa.,ca.460mm lang 1 * 1 ST
Lieferant: GERING
blauem WG.-Therm.0+35C in 1/1C, prüffähig,0 - 100 in 1/1 Vol.%, Tp.20C, mit Fa.,ca.460mm lang 1 * 1 ST