Heizplatte, 2200 Watt, 230 Volt, thermostatisch geregelt im Bereich 50...300C, +- 3k, mit folgender Sonderausstattung: Statt der 15 mm starken Aluminium-Platte kommt eine 25 mm starke Platte (naturfarben eloxiert) zum Einsatz in der 121 Vertiefungen 1 * 1 ST
Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
Heizplatte, 2200 Watt, 230 Volt, thermostatisch geregelt im Bereich 50...300C, +- 3k, mit folgender Sonderausstattung: Statt der 15 mm starken Aluminium-Platte kommt eine 25 mm starke Platte (naturfarben eloxiert) zum Einsatz in der 121 Vertiefungen 1 * 1 ST