Sandbad, Tischgerät mit eingebautem Temperatur- und Leistungsregler und einstellbarem Übertemperaturschutz 50...300°C, 200x280 mm 1100W, 230V, RT...300°C, Sandbadrahmen 50 mm 1 * 1 ST
Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
Sandbad, Tischgerät mit eingebautem Temperatur- und Leistungsregler und einstellbarem Übertemperaturschutz 50...300°C, 200x280 mm 1100W, 230V, RT...300°C, Sandbadrahmen 50 mm 1 * 1 ST