TH12-Teflon Heizplatte, thermostatisch geregelt 50260C, Heizfläche aus Aluminium eloxiert, 440x290 mm, 2400 Watt, 230 Volt, bei einer Teflon Beschichtung wird die Temperatur auf 260C begrenzt 1 * 1 ST
Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
TH12-Teflon Heizplatte, thermostatisch geregelt 50260C, Heizfläche aus Aluminium eloxiert, 440x290 mm, 2400 Watt, 230 Volt, bei einer Teflon Beschichtung wird die Temperatur auf 260C begrenzt 1 * 1 ST