Tastatur für medizinische Umgebungen, InduProof® Smart Classic
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KG19268 KG19269 KG20263 KG23212 KG20250 KG20265 KG20267 KG20268 KG22305 KG20262 KG20264 KG20266 KG25225
GETTKG19268EA 190 EUR
GETTKG19268 GETTKG19269 GETTKG20263 GETTKG23212 GETTKG20250 GETTKG20265 GETTKG20267 GETTKG20268 GETTKG22305 GETTKG20262 GETTKG20264 GETTKG20266 GETTKG25225
Tastatur für medizinische Umgebungen, InduProof® Smart Classic
Tastaturen
Vollständig wasserfeste und staubgeschützte medizinische Tastatur mit Nummernblock.
  • Kann vollständig desinfiziert werden
  • Sanftes Tippen dank Schaltelementen aus Silikon
  • Gute Standardqualität und kostengünstig
  • Lange Lebensdauer durch strenge Qualitätskontrolle und hochwertige Materialien
  • Ergonomisches, platzsparendes Design für maximalen Bedienkomfort
  • 3 Jahre Garantie auf technische Funktionen
  • Made in Germany
Die Tastatur InduProof® Smart Classic verfügt über einen vollständigen Tastensatz mit Ziffernblock, bietet ein angenehmes Tastgefühl und hat eineMore Product Information