Silikonummantelte Tastatur für hygienische Umgebungen, InduProof® Smart Touch
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KG23221 KG24209 KG25200 KG25208
GETTKG23221EA 291 EUR
GETTKG23221 GETTKG24209 GETTKG25200 GETTKG25208
Silikonummantelte Tastatur für hygienische Umgebungen, InduProof® Smart Touch
Tastaturen
Vollständig wasserfeste und staubgeschützte medizinische Tastatur mit Nummernblock und Touchpad.
  • Staubgeschützte und wasserfeste Tastatur mit integriertem kapazitivem Touchpad
  • Kann komplett desinfiziert werden
  • Die Schaltelemente aus Silikon ermöglichen ein weiches Tippen
  • Flache Tastenkappen ermöglichen eine gründliche Desinfektion
  • Angenehmes Tastgefühl, selbst mit Schutzhandschuhen
  • Drei Jahre Jahre Garantie auf technische Funktion
  • Made in Germany
Diese InduProof®-Tastatur besitzt ein vollständiges Tastenset mit Nummernblock, ein integriertes Touchpad und überzeugt durch ein angenehmes Tastgefühl bei höchstem Schutzgrad. Daher ist die Tastatur für nahezu alle hygienesensiblen Umgebungen geeignet. Sie kann rundum gereinigt und desinfiziert werden. Durch die hochwertige Verarbeitung "Made-in-Germany" besitzt sie eine lange Lebensdauer. Sie ist ein Teil der InduProof®-Markenfamilie und wird nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Eine kundenspezifische Anpassung ist auch möglich.
Standards: CE, FCC, REACH, RoHs, EMC, IP 68.
Verpackung: Tastaturen sind sicher und umweltfreundlich in braune Kartons verpackt.