Silikontastatur für den Medizinbereich, GCQ CleanType® Easy Protect
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KG25240 KG25220 KG25219 KG25238 KG25242
GETTKG25240EA 140 EUR
GETTKG25240 GETTKG25220 GETTKG25219 GETTKG25238 GETTKG25242
Silikontastatur für den Medizinbereich, GCQ CleanType® Easy Protect
Tastaturen
Vollständig wasser- und staubdichte medizinische Tastatur mit klassischem Layout.
  • Die Tastatur ist IP 68-zertifiziert, was eine schnelle, einfache und gründliche Reinigung ermöglicht
  • Um Missbrauch während des Reinigungsvorgangs zu vermeiden, können Tastaturtasten durch Drücken der Tastensperre deaktiviert werden
  • Ergonomisches Design mit einem leicht reduzierten Winkel von 4° für eine komfortable Bedienung
  • Gekürztes USB-Kabel mit Schutzkappe
  • Zwei Jahre Garantie
  • Entwickelt in Deutschland
Bei der CleanType® Easy Protect handelt es sich um eineMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable