Kunststofftastaturen für hygienesensible Umgebungen, GCQ CleanType® Easy Basic
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KL25205 KL25203 KL25206 KL25211 KL25212 KL26211 KL26212 KL26213 KL26215 KL26216
GETTKL25205EA 73.4 EUR
GETTKL25205 GETTKL25203 GETTKL25206 GETTKL25211 GETTKL25212 GETTKL26211 GETTKL26212 GETTKL26213 GETTKL26215 GETTKL26216
Kunststofftastaturen für hygienesensible Umgebungen, GCQ CleanType® Easy Basic
Tastaturen
Die CleanType® Easy Basic ist eine Kunststofftastatur mit vollständigem Layout, die aufgrund ihres Schutzes gegen Wasser und Staub unkompliziert zu reinigen ist.
  • Abwaschbare Kunststofftastatur
  • Wasser- und staubdicht
  • In weiß oder schwarz erhältlich
  • 15 cm kurzes Kabel mit USB-Schutzkappe
  • Zusätzliches USB-Verlängerungskabel erhältlich
  • Anzeige mit 4 LED (Num, Scroll, Caps Lock, Clean mode)
Bei der CLEANTYPE Easy Basic handelt es sich um eine hochwertige Kunststofftastatur, die aufgrund ihres Schutzes gegen Wasser und Staub unkompliziert zu reinigen istMore Product Information