Kapazitive Glastastaturen mit NUM-Block und integriertem Touchpad, Cleankeys® CK5
Lieferant: GETT GERATETECHNIK
KR26214 KR26202 KR26203 KR26204 KR26211 KR26212 KR26213 KR29209
GETTKR26214EA 385 EUR
GETTKR26214 GETTKR26202 GETTKR26203 GETTKR26204 GETTKR26211 GETTKR26212 GETTKR26213 GETTKR29209
Kapazitive Glastastaturen mit NUM-Block und integriertem Touchpad, Cleankeys® CK5
Tastaturen
Cleankeys® CK5 Tastatur mit einer Touch-Oberfläche in einem smarten Design.
  • Die Touchtastatur erfüllt Schutzgrad IP65, dank vollständig geschlossener Oberfläche aus Gorilla® Glas
  • Während des Reinigungsvorganges lassen sich die Tastenfunktionen mittels einer Keylock-Taste deaktivieren
  • Tastensensitivität und Lautstärke lassen sich in mehreren Stufen an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen
  • Die Touchtastatur lässt sich durch VESA-Aufnahmen am Gehäuse an standardisierten Tragarmsystemen befestigen
  • Auch mit Schutzhandschuhen aus Silikon oder Latex bedienbar
  • XXL
More Product Information