Kryoboxen, PP, D270
Lieferant: GLW
D270
GLWAD270EA 17.6 EUR
GLWAD270
Kryoboxen, PP, D270
Boxen Kryoboxen
Kryoboxen sind in verschiedenen Höhen erhältlich. Die Box kann individuell an die Lagerungsbedürfnisse angepasst werden.
  • Aus Polypropylen
  • Bis +121 °C autoklavierbar und bis zu –90 °C im Gefriergerät lagerbar
  • Der mitgelieferte Klarsichtdeckel bietet einen Blick auf den Inhalt, ohne die Kryoboxen öffnen zu müssen
  • Ohne Entwässerungsöffnung im Boden zum Auffangen von Tropfen oder Lagern von Flüssigkeiten (auslaufsicherer Boden nur bis zu 40 mm)
  • Höhenverlängerung mit exklusivem Klicksystem gesichert (nicht geklebt)
Die Box mit Ablauflöchern ist beispielsweise ideal für Gesteinsproben und sperrige Gegenstände. Die GLW-Box lässt sich im gefrorenen Zustand dank der Ablauflöcher leichter öffnen. Die Box ohne Ablauflöcher ist perfekt zum Lagern von Flüssigkeiten und kleinen Proben wie Insekten oder Sand (staubähnliche Materialien). Die Flüssigkeiten können aufgrund des soliden Bodens nicht aus der 40 mm tiefen Box austreten.
Sie passen perfekt in die Arbeitsgestelle aus Edelstahl. Diese Kryoboxen sind die ideale Lösung zum Lagern, Transportieren und Einfrieren von Proben.