Umluft-Labor-Kühlschrank ATEX EX-Schutz steckerfertiges Gerät, weiß Bruttovolumen: 346 Liter Temp.bereich: +2°C bis +15°C Maße (B x T x H): 595 x 640 x 1876 mm Material: (Außen / Innen) weiß / ABS elektronische LED Steuerung optischer sowie akustisch 1 * 1 ST
Lieferant: GRAM
Umluft-Labor-Kühlschrank ATEX EX-Schutz steckerfertiges Gerät, weiß Bruttovolumen: 346 Liter Temp.bereich: +2°C bis +15°C Maße (B x T x H): 595 x 640 x 1876 mm Material: (Außen / Innen) weiß / ABS elektronische LED Steuerung optischer sowie akustisch 1 * 1 ST