Umluft-Labor-Tiefkühlschrank, ATEX EX-Schutz steckerfertiges Gerät, weiß, 346 Liter,-5 bis-25C 1 * 1 ST
Lieferant: GRAM
Umluft-Labor-Tiefkühlschrank, ATEX EX-Schutz steckerfertiges Gerät, weiß, 346 Liter,-5 bis-25C 1 * 1 ST