Modell: IIRF310 LG 102038414P Art.Nr. 883520105 L - weiss G - Kältemittel R600a 10 - Massivtür 20 - Türanschlag rechts 38 - Sockelaufstellung 41 - E-Fühler 4P - 4 x Edelstahlböden, gelocht 430 mm 1PP-1 x Edelstahlböden, gelocht 300 mm 1 * 1 ST
Lieferant: GRAM
Modell: IIRF310 LG 102038414P Art.Nr. 883520105 L - weiss G - Kältemittel R600a 10 - Massivtür 20 - Türanschlag rechts 38 - Sockelaufstellung 41 - E-Fühler 4P - 4 x Edelstahlböden, gelocht 430 mm 1PP-1 x Edelstahlböden, gelocht 300 mm 1 * 1 ST