Umluft-Labor-Tiefkühlschrank L - weiss G - Kältemittel R290 10 - Massivtür 20 - Türanschlag rechts 31 - Lenkrollen 360 41 - E-Fühler 70 - Innentüren (1 Satz m. 3 Türen) 5P - 5 x Edelstahlböden, gelocht 1 * 1 ST
Lieferant: GRAM
Umluft-Labor-Tiefkühlschrank L - weiss G - Kältemittel R290 10 - Massivtür 20 - Türanschlag rechts 31 - Lenkrollen 360 41 - E-Fühler 70 - Innentüren (1 Satz m. 3 Türen) 5P - 5 x Edelstahlböden, gelocht 1 * 1 ST