RF 930 LG E 102030415T Umluft-Labor-Tiefkühlschrank L - weiss G - Kältemittel R290 10 - Massivtür 20 - Türanschlag rechts 30 - Rollen 125 mm. 41 - E-Fühler 5T - 5 x Edelstahl Drahtroste 1 * 1 ST
Lieferant: GRAM
RF 930 LG E 102030415T Umluft-Labor-Tiefkühlschrank L - weiss G - Kältemittel R290 10 - Massivtür 20 - Türanschlag rechts 30 - Rollen 125 mm. 41 - E-Fühler 5T - 5 x Edelstahl Drahtroste 1 * 1 ST