ExGuard ER600W Temperaturgeregelter Lagerschrank
Lieferant: GRAM
986310046
GRAM986310046EA 0 EUR
GRAM986310046
ExGuard ER600W Temperaturgeregelter Lagerschrank
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Der ExGuard ist für die sichere temperaturgeregelte Lagerung von Gegenständen konzipiert, die potenziell schädliche, übel riechende und/oder explosive Atmosphären abgeben. Im Kern soll der ExGuard eine sicherere Arbeitsumgebung für Benutzer schaffen.
  • Eingebaute Sicherheitsmechanismen, die verhindern, dass der Schrank geöffnet wird, bevor die gefährliche Atmosphäre sicher abgesaugt wurde
  • Müheloser und sicherer Betrieb im Alltag
  • ATEX Cat.3 Zone 2-konform – innen und außen
  • Einfacher Anschluss an Ihr vorhandenes Belüftungssystem
  • Minimale Einrichtung
  • Hochleistungskühlsystem zur Temperaturrückgewinnung
  • Anforderungen an den Luftstrom abhängig von den gelagerten Artikeln
  • Basis enthält Beine und Rollen
  • BioLine belüftetes Luftverteilungssystem
Eigener ExGuard-Entnahmeregler und Software, die den Zugang zum Lagerraum verhindern, bis eine sichere Entnahme des Schrankinneren erfolgt ist. Die Zeiteinteilung der Schritte im Zugangsverfahren kann Ihren Vorgaben entsprechend angepasst werden. Separater Regler, der den Normalbetrieb wie bei der BioPlus-Reihe verwaltet.
Material: Edelstahl (Innen); Weiß lackierter Stahl oder Edelstahl (Außen)
Umgebungsbereich: Massivtür 10/43 °C; Glastür 10/38 °C
Standards: ATEX-Kennzeichnung, ll 3G Ex ec nC ic IIB T1 Gc, DTI 22ATEX0249X.