Umluft-Laborkühlschrank BioCompact II RR410 weiß steckerfertiges Gerät, weiß Bruttovolumen: 346 Liter Temperaturbereich: +2°C bis +15°C Maße ([B x T x H): 595 x 640 X 1876 mm Material:(Außen / Innen) lackiertes Stahlblech / ABS, elektronische LED-Ste 1 * 1 ST
Lieferant: GRAM
Umluft-Laborkühlschrank BioCompact II RR410 weiß steckerfertiges Gerät, weiß Bruttovolumen: 346 Liter Temperaturbereich: +2°C bis +15°C Maße ([B x T x H): 595 x 640 X 1876 mm Material:(Außen / Innen) lackiertes Stahlblech / ABS, elektronische LED-Ste 1 * 1 ST