Temperatur-Logger, Squirrel OQ610 Serie
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
OQ610-S
GRANOQ610-SEA 0 EUR
GRANOQ610-S
Temperatur-Logger, Squirrel OQ610 Serie
Datenlogger
Dieser Datenlogger eignet sich für die Temperaturaufzeichnung in vielen Bereichen der Industrie, Forschung und Entwicklung.
  • Sechs Kanäle zur Verwendung mit einem breiten Spektrum von Thermoelementen des Typs K oder T
  • Einfache Bedienung mit 3 Tasten über das integrierte Display oder einen PC
  • Automatisches Starten/Stoppen zu bestimmten Zeiten oder bei bestimmten Temperaturen
  • Schnelle Abtastraten für kurze Prozesszeiten: bis zu acht Proben pro Sekunde
  • Automatische Aushärtungsberechnung in Prozessanwendungen
Er ist als eigenständiger Logger oder (mit zusätzlicher Wärmebarriere) als Teil eines Komplettsystems für die Durchlaufüberwachung in der Lebensmittel- und Lackierindustrie erhältlich. Der Logger ist batteriebetrieben und leicht zu transportieren. Klein, leicht, batteriebetrieben und leicht zu transportieren. Kompakt und einfach zu bedienen, hohe Genauigkeit. USB-Konnektivität zum PC. Kompatibel mit 1.1 und 2.0 USB-Kommunikation.
Lieferumfang: Wird mit SquirrelView Software für Prozessanwendungen geliefert.