IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Lieferant: GERBU BIOCHEMICALS
Synonyme:
IPTG
1010.0005
GRBU1010.0005EA
0
EUR
GRBU1010.0005
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel:
C₉H₁₈O₅S Molecular Weight: 238.31 g/mol Siedepunkt: 402 Schmelzpunkt: 109.5…110.5 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00063273 CAS-Nummer: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |