Probenschöpfer
Lieferant: Greiner Bio-One
224140_50
GREI224140_50EA 104 EUR
GREI224140_50
Probenschöpfer
Probenehmer Probenschöpfer
Probenschöpfer für die sichere Probenahme in der Lebensmittelindustrie.
  • Manufactured from chemically inert PS
Geeignet für prä-analytische Anwendungen.
Verpackung: Einzeln verpackt.