Ceaprenstopfen
Lieferant: Greiner Bio-One
330070_605
GREI330070_605EA 81.6 EUR
GREI330070_605
Ceaprenstopfen
Stopfen Gummistopfen
Dieser Ceaprenstopfen wird aus wasserabweisendem Material hergestellt.
  • Gasdurchlässig
  • Unsteril
Wird zum Verschließen von Drosophilabehältern verwendet.