Safety Blood Collection Set + Luer Adapter
Lieferant: Greiner Bio-One
450081V1
GREI450081V1EA 798 EUR
GREI450081V1
Safety Blood Collection Set + Luer Adapter
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Safety blood collection set + luer adapter, single-packed, sterile.
  • Winged grip style
  • Safety needle, thin wall type
Safety feature: Retractable needle
Tubing length: 190,5 mm