Homocysteine detection tube, VACUETTE®
Lieferant: Greiner Bio-One
454421_1200
GREI454421_1200EA 418 EUR
GREI454421_1200
Homocysteine detection tube, VACUETTE®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
This tube is used for determination of the homocysteine concentration in plasma.