Biohazard-Beutel
Lieferant: Greiner Bio-One
649203_350
GREI649203_350EA 233 EUR
GREI649203_350
Biohazard-Beutel
Beutel Entsorgungsbeutel
PP-Einwegbeutel, mit ‚Biohazard‘-Aufdruck, zum Einmalgebrauch
  • Durchscheinend mit rotem Aufdruck
  • Zur Sterilisation im Dampfautoklav geeignet (max. 134 °C, 2 bar/30 min)
  • Temperaturbereich: 0 to 140 °C