Mikrotiterplatten, 96-Well
Lieferant: Greiner Bio-One
655081_40 655001_40 655061_40 650061_40 651001_40 651061_40 655092_50 650001_40 675001_40 675061_40 655080_40 655001-000 655061_NOV
391-3390EA 110 EUR
391-3390 736-0227 738-0015 738-0005 738-0008 738-0009 738-0167 738-0004 738-0032 738-0033 738-0017 GREI655001-000 GREI655061_NOV
Mikrotiterplatten, 96-Well
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Kristallklares PS, ohne Deckel. Diese Platten sind ideal für ELISA-Methoden und sind mit Oberflächen mit hoher Bindungskraft erhältlich, die eine höhere Proteinbindungskapazität für polare Proteine ​​aufweisen (MICROLON® 600) oder Oberflächen mit mittlerer Bindungskraft, die hydrophober sind und sich daher besser für unpolare Proteine ​​und Peptide eignen (MICROLON® 200).
  • Erhältlich mit verschiedenen Well-Profilen: U-Boden, V-Boden, F-Boden (Standard), F-Boden (Kamin-Well) oder halbe Fläche
  • Frei von DNase, RNase und menschlicher DNA und nicht pyrogen