Massen-Zellkultursysteme, CELLdisc™
Lieferant: Greiner Bio-One
678104_4 678904_4 678108_3 678908_3 678116_2 678916_2 678140_1 678940_1
GREI678104_4EA 470 EUR
GREI678104_4 GREI678904_4 GREI678108_3 GREI678908_3 GREI678116_2 GREI678916_2 GREI678140_1 GREI678940_1
Massen-Zellkultursysteme, CELLdisc™
Bioreaktoren
CELLdisc™ ist ein mehrschichtiges Gerät, das eine Reihe von Zellkulturoberflächen von 250 cm² bis 10000 cm² abdeckt. Das innovative, ergonomische Design bietet ein vielseitiges System vom Forschungsmaßstab bis hin zu industriellen Chargen.
  • Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch
  • Frei von DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Farbe des Schraubverschlusses zeigt die Oberflächenbehandlung an
  • Integrierter Gasversorgungskanal und Entlüftungsanschluss zum Druckausgleich
  • Verfügbar in Versionen mit 4-, 8-, 16- und 40-Schichten
Ein zentral angeordneter Kanal ermöglichtMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)