Gestell für Kryoröhrchen
Lieferant: Greiner Bio-One
802501_5
GREI802501_5EA 256 EUR
GREI802501_5
Gestell für Kryoröhrchen
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
PC, blue.
  • Non slip rubber base
This rack is suitable for cryotubes with a 'starfoot' base and allows one-handed manipulation of the tubes.