Set-Option: Gerät, Messzelle LF 209, fest verbunden Messzelle: LF 209, 2-Pol Titan/Kunststoff Messbereiche: 0 ... 5000 S/cm, 0 ... 2000 mg/l Kabel: Messzelle mit 1,1 m Kabel, fest verbunden Variante: Greisinger Lieferumfang: Gerät mit Messzelle, Bet 1 * 1 ST
Lieferant: Greisinger
Set-Option: Gerät, Messzelle LF 209, fest verbunden Messzelle: LF 209, 2-Pol Titan/Kunststoff Messbereiche: 0 ... 5000 S/cm, 0 ... 2000 mg/l Kabel: Messzelle mit 1,1 m Kabel, fest verbunden Variante: Greisinger Lieferumfang: Gerät mit Messzelle, Bet 1 * 1 ST