mit 2 Sensoranschlüssen, Logger, ohne Sensor Sensoranschlüsse: 2x 6-polige geschirmte Mini-DIN-Buchsen für MSD/GMSD Anzeigebereich: -19999 ... +19999 Digit Datenlogger: autom. 4000 Datensätze, manuell 99 Datensätze Ausgang: Serielle Schnittstelle, An 1 * 1 ST
Lieferant: Greisinger
mit 2 Sensoranschlüssen, Logger, ohne Sensor Sensoranschlüsse: 2x 6-polige geschirmte Mini-DIN-Buchsen für MSD/GMSD Anzeigebereich: -19999 ... +19999 Digit Datenlogger: autom. 4000 Datensätze, manuell 99 Datensätze Ausgang: Serielle Schnittstelle, An 1 * 1 ST