Pufferkapseln
Lieferant: Greisinger
602614
602616
GRSG602614EA
0
EUR
GRSG602614
GRSG602616
Pufferkapseln
Puffer
pH-Puffer
Kostengünstige Alternative: Pufferkapseln und Arbeitssets: Mit Pufferkapseln können Sie auf kostengünstigste Weise eine 100-ml-Pufferlösung herstellen. Ein besonderer Vorteil der Kapseln ist, dass sie mehrere Jahre länger haltbar sind als gebrauchsfertige Lösungen.
Die Kapseln werden in einem praktischen Anwendungsset angeboten: Der kostengünstigste Einstieg mit allem, was Sie für einen erfolgreichen Start in die pH-Messung benötigen, inklusive Reinigungslösung und KCL100-Lager-/Ersatzelektrolyt.