Wasserdichte pH-Elektrode, GE 114-WD
Lieferant: Greisinger
610460
GRSG610460EA 0 EUR
GRSG610460
Wasserdichte pH-Elektrode, GE 114-WD
Elektroden pH-Elektroden
Die GE114 ist eine wasserdichte und universell einsetzbare, robuste und wartungsarme Gel-Elektrode mit Pellon-Membran. Es kann über den Schacht hinaus längere Zeit eingetaucht werden.
  • Vollständig eintauchfähig
  • Druckbeständig
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Universell und schnell
  • GMH 35xx, GMH 55xx, G 7500 und G150x
  • Auch für Sender GPHU 014
Absolut wasserdicht durch den speziellen BNC-Stecker in Kombination mit GMH55xx, G 7500 oder G150x für den anspruchsvollen Feldeinsatz. Besonders geeignet für Fischzucht, Aquaristik (auch Salzwasser), Trinkwasser, Schwimmbad und vieles mehr.