Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase Sensorelement: Pt100 Genauigkeiten: DIN Kl. AA (1/3 DIN Kl. B) Anschluss: Mini-DIN Stecker, 4-Leiter Fühlerlänge: 500 mm Fühlerdurchmesser: 3 mm Kabel und Länge: 1 m PVC-Kabel Messbereich: -50 ... +400 C Marke: 1 * 1 ST
Lieferant: Greisinger
Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase Sensorelement: Pt100 Genauigkeiten: DIN Kl. AA (1/3 DIN Kl. B) Anschluss: Mini-DIN Stecker, 4-Leiter Fühlerlänge: 500 mm Fühlerdurchmesser: 3 mm Kabel und Länge: 1 m PVC-Kabel Messbereich: -50 ... +400 C Marke: 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!