Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
H25754.06
H25754.06EA
250
EUR
H25754.06
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 178312-47-5
Molecular Formula: C9H14F2O2
Formula Weight: 192.21
Boiling Point: 84-86°/8mm
MDL No.: MFCD03788494
Formel:
C₉H₁₄F₂O₂ Molecular Weight: 192,21 g/mol Siedepunkt: 84…86 °C (8 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788494 CAS-Nummer: 178312-47-5 |