2-Hydroxy-5-nitro-6-picolin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H25770.06
H25770.06EA
146
EUR
H25770.06
2-Hydroxy-5-nitro-6-picolin ≥98%
2-Hydroxy-5-nitro-6-picolin
Purity: 98%
CAS No.: 28489-45-4
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 233-236°
MDL No.: MFCD00092010
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Schmelzpunkt: 233…236 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00092010 CAS-Nummer: 28489-45-4 |