Ethyl-3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ethyl 3-(furan-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
H25791.06
H25791.06EA
104
EUR
H25791.06
Ethyl-3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 33545-44-7
Molecular Formula: C10H10N2O3
Formula Weight: 206.20
Melting Point: 135-137°
MDL No.: MFCD09953454
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 206,20 g/mol Schmelzpunkt: 135…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09953454 CAS-Nummer: 33545-44-7 |