5-Brom-4,6-dichlorpyrimidin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H25821.03
H25821.03EA 110 EUR
H25821.03
5-Brom-4,6-dichlorpyrimidin ≥97%
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 68797-61-5 Molecular Formula: C4HBrCl2N2 Formula Weight: 227.88 Melting Point: 77-81° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00047379
Formel: C₄HBrCl₂N₂
Molecular Weight: 227,88 g/mol
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047379
CAS-Nummer: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
ADR: 8,III