4,4-Difluorcyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
H25831.03
H25831.03EA
134
EUR
H25831.03
4,4-Difluorcyclohexancarbonsäure 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 122665-97-8
Molecular Formula: C7H10F2O2
Formula Weight: 164.15
Melting Point: 104-107°
MDL No.: MFCD03788493
Formel:
C₇H₁₀F₂O₂ Molecular Weight: 164,15 g/mol Schmelzpunkt: 104…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788493 CAS-Nummer: 122665-97-8 |