2-Fluoropropionic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H25841.03
H25841.03EA 277 EUR
H25841.03
2-Fluoropropionic acid 96%
2-Fluoropropionic acid
Purity: 96% CAS No.: 6087-13-4 Molecular Formula: C3H5FO2 Formula Weight: 92.07 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.3830 Odour: Acrid Boiling Point: 66-67°/30mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD06247714
Formel: C₃H₅FO₂
Siedepunkt: 66…67 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,214
Flammpunkt: 82 °C (180 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06247714
CAS-Nummer: 6087-13-4
ADR: 8,II