2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Aza-2-(trifluoromethyl)cyclopentane, 2-(Trifluoromethyl)tetrahydropyrrole
H25852.MD
H25852.03
H25852.MDEA
77.5
EUR
H25852.MD
H25852.03
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Purity: 95%
CAS No.: 109074-67-1
Molecular Formula: C5H8F3N
Formula Weight: 139.12
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.379
Boiling Point: 110-112°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD02663405
Formel:
C₅H₈F₃N Molecular Weight: 139.12 g/mol Siedepunkt: 110…112 °C Dichte: 1.21 Flammpunkt: 26 °C (78 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663405 CAS-Nummer: 109074-67-1 ADR: 3 III |