4,5,6-Trifluorpyrimidin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H25855.03
H25855.03EA 177 EUR
H25855.03
4,5,6-Trifluorpyrimidin ≥97%
4,5,6-Trifluoropyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 17573-78-3 Molecular Formula: C4HF3N2 Formula Weight: 134.06 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4080 Boiling Point: 83-85° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD05662363
Formel: C₄HF₃N₂
Molecular Weight: 134,06 g/mol
Siedepunkt: 83…85 °C
Dichte: 1,4609
Flammpunkt: >85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05662363
CAS-Nummer: 17573-78-3
ADR: 8,III