3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonylchloride
H25856.ME
H25856.MEEA
344
EUR
H25856.ME
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride 95%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 845866-80-0
Molecular Formula: C3F3H4ClO2S
Formula Weight: 196.57
Refractive Index: 1.3997
Boiling Point: 77-78°/16mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD06248898
Formel:
C₃H₄ClF₃O₂S Molecular Weight: 196,58 g/mol Siedepunkt: 77…78 °C (16 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06248898 CAS-Nummer: 845866-80-0 ADR: 8,II |