2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
H25867.06
H25867.03
H25867.06EA
98.8
EUR
H25867.06
H25867.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 380430-53-5
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 130-133°
MDL No.: MFCD02179453
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Schmelzpunkt: 130…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179453 CAS-Nummer: 380430-53-5 |