Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H25882.06
H25882.06EA
638
EUR
H25882.06
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine 94%
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
Purity: 94%
CAS No.: 212713-08-1
Molecular Formula: C30H46ClO2P
Formula Weight: 505.13
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD08458881
Formel:
C₃₀H₄₆ClO₂P Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458881 CAS-Nummer: 212713-08-1 ADR: 8,II |