Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H25887.03
H25887.03EA 123 EUR
H25887.03
Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Chlorbis(4-methoxyphenyl)phosphin
Purity: 98+% CAS No.: 13685-30-8 Molecular Formula: C14H14ClO2P Formula Weight: 280.69 Odour: Irritating Melting Point: 61-64° Boiling Point: 140°/1.5mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04972301
Formel: C₁₄H₁₄ClO₂P
Molecular Weight: 280,69 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972301
CAS-Nummer: 13685-30-8
UN: 3261
ADR: 8,II