Chlorbis(2-methylphenyl)phosphin 98%, Stäbe
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Di-o-tolylchlorophosphine, Chlorodi(o-tolyl)phosphine
H25890.06
H25890.06EA 265 EUR
H25890.06
Chlorbis(2-methylphenyl)phosphin 98%, Stäbe
Chlorbis(2-methylphenyl)phosphin
Purity: 98% CAS No.: 36042-94-1 Molecular Formula: C14H14ClP Formula Weight: 248.69 Melting Point: 57° Boiling Point: 174-178°/3mm UN No.: 1760 MDL No.: MFCD04038733
Formel: C₁₄H₁₄ClP
Molecular Weight: 248.688 g/mol
Siedepunkt: 174…178 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038733
CAS-Nummer: 36042-94-1
UN: 1760
ADR: 8 II