(E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H25901.06
H25901.06EA 275 EUR
H25901.06
(E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone 97%
(E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone
Purity: 97% CAS No.: 123694-03-1 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00916691
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 173…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00916691
CAS-Nummer: 123694-03-1