Albendazole sulphone
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H25917.03
H25917.03EA
248
EUR
H25917.03
Albendazole sulphone
Albendazole sulphone
CAS No.: 75184-71-3
Molecular Formula: C12H15N3O4S
Formula Weight: 297.33
Melting Point: 290-292°
MDL No.: MFCD00600775
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O₄S Molecular Weight: 297,33 g/mol Schmelzpunkt: 290…292 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00600775 CAS-Nummer: 75184-71-3 |