5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H25946.09
H25946.03
H25946.09EA
314
EUR
H25946.09
H25946.03
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin 95%
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin
Formel:
C₄₈H₃₈N₄O₄ |
MDL:
MFCD00012072 CAS-Nummer: 22112-78-3 |